Läs mer
(Metaximetyl)difenylfosfinoxid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Methoxymethyl)diphenylphosphine Oxide |
| CAS | 4455-77-0 |
| Molekylformel | C14 H15 O2 P |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15O2P/c1-16-12-17(15,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,12H2,1H3 |
| LEDER | COCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | [metoxymetyl(fenyl)fosforyl]bensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.242 |
| Formel vikt | 246.081 |