Läs mer
(Metaximetyl)difenylfosfinoxid, TRC
Produktkod. 30478403
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30478403 1 g
1 options
Produktkod. 30478403 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2196151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Methoxymethyl)diphenylphosphine Oxide
CAS 4455-77-0
Molekylformel C14 H15 O2 P
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H15O2P/c1-16-12-17(15,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,12H2,1H3
LEDER COCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn [metoxymetyl(fenyl)fosforyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 246.242
Formel vikt 246.081