Läs mer
(Metaximetyl)tripenylfosfoniumklorid, 98+%
Produktkod. 11466977
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466977 100 g 100g
11456977 25 g 25g
11476977 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14380.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4009-98-7 | C20H20ClOP | 342,80 g/mol
(Metoximetyl)trifenylfosfoniumklorid används som en fasöverföringskatalysator och vid syntes av taxol-A-fragment. Det används ofta i syntesen av farmaceutisk produkt cephalotaxin, som används som ett antiviralt och antitumörmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Metoximetyl)trifenylfosfoniumklorid används som en fasöverföringskatalysator och vid syntes av taxol-A-fragment. Det används ofta i syntesen av farmaceutisk produkt cephalotaxin, som används som ett antiviralt och antitumörmedel.
Löslighet
Löslig i metanol och kloroform. Det sönderdelas i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk . Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4009-98-7
Molekylformel C20H20ClOP
Molekylvikt (g/mol) 342.80
MDL-nummer MFCD00011800
InChI-nyckel SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
Synonym methoxymethyl triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl triphenylphosphanium chloride, phosphonium, methoxymethyl triphenyl-, chloride, methoxymethyltriphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenyl-phosphonium chloride, triphenyl methoxymethyl phosphonium chloride, methoxy methyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 2723798
IUPAC-namn metoximetyl(trifenyl)fosfanium;klorid
LEDER [Cl-].COC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Smältpunkt ∼190 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 924215
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i metanol och kloroform. Den bryts ner i vatten.
Formel vikt 342.81
Procent renhet ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.