Läs mer
(Metoxymetyl)tripenylfosfoniumklorid, 98 %
Produktkod. 10133050 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10133050 25 g Glasflaska 25g
10552731 100 g Glasflaska 100g
13448368 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10133050 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 146010250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4009-98-7 | C20H20ClOP | 342,80 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För CC-obligationsbildning (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4009-98-7
Molekylformel C20H20ClOP
Molekylvikt (g/mol) 342.80
MDL-nummer MFCD00011800
InChI-nyckel SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
Synonym methoxymethyl triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl triphenylphosphanium chloride, phosphonium, methoxymethyl triphenyl-, chloride, methoxymethyltriphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenyl-phosphonium chloride, triphenyl methoxymethyl phosphonium chloride, methoxy methyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 2723798
IUPAC-namn metoximetyl(trifenyl)fosfanium;klorid
LEDER [Cl-].COC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 195.0°C to 197.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 413.0°C
Flampunkt >250°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OCH2P(C6H5)3Cl
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vikt 342.79
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.