Läs mer
Methoxymethyl-triphenylphosphonium Chloride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 4009-98-7 |
| Smältpunkt | 202°C |
| Molekylformel | CH3OCH2P(C6H5)3Cl |
| MDL-nummer | MFCD00011800 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride, Methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.8 |
| Kvalitet | Research |