Läs mer
Methoxyphenamine Hydrochloride, Mikromol™
Produktkod. 17982166
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17982166 500 mg
1 options
Produktkod. 17982166 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0655.00
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methoxyphenamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxymethamphetamine Hydrochloride
CAS 10-3-5588
Analyt- eller komponentnamn 2-Methoxymethamphetamine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H17 N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Methoxymethamphetamine hydrochloride, Methoxyphenamine hydrochloride, Methoxyphenaminium chloride, NSC 65644, Orthoxine hydrochloride, Ortodrinex hydrochloride, Proasma, dl-Orthoxine hydrochloride, o-Methoxymethamphetamine hydrochloride, Benzeneethanamine, 2-methoxy-N,alpha-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, 2-methoxy-N,alpha-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, o-methoxy-N,alpha-dimethyl-, hydrochloride (7CI,8CI), (+/-)-Methoxyphenamine hydrochloride, dl-o-Methoxy-N,alpha-dimethylphenethylamine hydrochloride, o-Methoxy-N,alpha-dimethylphenethylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-9(12-2)8-10-6-4-5-7-11(10)13-3;/h4-7,9,12H,8H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CNC(C)Cc1ccccc1OC
IUPAC-namn 1-(2-methoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 215.72
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 215.1077 g/mol