Läs mer
Methoxyphenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methoxyphenon |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O2/c1-11-5-4-6-13(9-11)16(17)14-7-8-15(18-3)12(2)10-14/h4-10H,1-3H3 |
| Formel vikt | 240.115 |