Läs mer
Methoxypivalonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methoxypivalonitrile |
| CAS | 99705-29-0 |
| Molekylformel | C6 H11 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2,4-7)5-8-3/h5H2,1-3H3 |
| LEDER | COCC(C)(C)C#N |
| IUPAC-namn | 3-methoxy-2,2-dimethylpropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.16 |
| Formel vikt | 113.0841 |