Läs mer
Methoxypolyethylene glycol amine, M.W. 1,000
Produktkod. 15492727
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15492727 1 g 1g
15412737 250 mg 250mg
15402737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046643.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80506-64-5 | H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3 | 559.69 g/mol
Metoxipolyetylenglykolamin används för att minska immunogeniciteten och för att öka serumhalveringstiden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80506-64-5
Molekylformel H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Molekylvikt (g/mol) 559.69
MDL-nummer MFCD00131599
InChI-nyckel QWCGXANSAOXRFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxaheptatriacontan-37-amine, mpeg12-nh2, mpeg12-amine, m-dpeg12-amine, m-peg12-amine, ambotzpeg1655, m-dpeg r 12-amine, aminopolyethylene glycol 5'000 monomethyl ether, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-dodecaoxaheptatriacontane-1-amine
IUPAC-namn 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxaheptatriacontan-37-amin
LEDER COCCOCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methoxypolyethylene glycol amine
Färg Vitt
Namnnotering M.W. 1,000
Fysisk form Granulär fast
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,ethanol,chlorinated solvents and terahydrofuran. Insoluble in ether.
Kvantitet 1 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.