missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methoxypromazine Maleate, LoGiCal

Produktkod. 30462477
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462477 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462477 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1887.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methoxypromazine Maleate
CAS 3403-42-7
Analyt- eller komponentnamn Methoxypromazine Maleate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H22 N2 O S . C4 H4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-methoxy-N,N-dimethyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-methoxy-N,N-dimethyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methoxy-, maleate (1:1) (8CI), 2-Methoxypromazine maleate, Methopromazine maleate, Methoxypromazine maleate, Metopromazine maleate, Mopazine, Mopazine maleate, NSC 169469, Tentone, Tentone maleate, Vetomazine
InChI formel InChI=1S/C18H22N2OS.C4H4O4/c1-19(2)11-6-12-20-15-7-4-5-8-17(15)22-18-10-9-14(21-3)13-16(18)20;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Lösningstyp Neat
LEDER COc1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN(C)C)c2c1.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-namn (Z)-but-2-enedioic acid;3-(2-methoxyphenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 430.52
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 430.1562 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.