Läs mer
Metaxitributyltin, TRC
Produktkod. 30469494
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30469494 10 g
1 options
Produktkod. 30469494 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM51298010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methoxytributyltin
CAS 1067-52-3
Molekylformel C13H30OSn
Kvantitet 10 g
Synonym TributylmethoxytinTributylmethoxy StannaneNSC 202857Tributyltin Methoxide
InChI formel InChI=1S/3C4H9.CH3O.Sn/c3*1-3-4-2;1-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H3;/q;;;-1;+1
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC
IUPAC-namn tributyl(metoxi)stannane
Molekylvikt (g/mol) 321.09
Formel vikt 322.1319