Läs mer
Methoxytrimethylsilane, 96+%
Produktkod. 10514304 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10514304 100 g Glasflaska 100g
10084863 25 g Glasflaska 25g
10207903 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10514304 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 392471000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1825-61-2 | C4H12OSi | 104.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1825-61-2
Molekylformel C4H12OSi
Molekylvikt (g/mol) 104.22
MDL-nummer MFCD00008344,MFCD03458977
InChI-nyckel POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylmethoxysilane, silane, methoxytrimethyl, methyl trimethylsilyl ether, methoxy trimethyl silane, ch3 3sioch3, tmsome, methoxytrimethyl-silan, methoxy trimethylsilane, methoxytrimethyl silane, acmc-209ejn
PubChem CID 15771
IUPAC-namn metoxi(trimetyl)silan
LEDER CO[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methoxytrimethylsilane
Färg Färglös
Densitet 0.7560g/mL, 0.756
Kokpunkt 55.0°C to 57.0°C
Flampunkt −11°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H3COSi(CH3)3
Brytningsindex 1.3660 to 1.3680 (20°C, 589nm)
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 104.22
Procent renhet 96+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methoxytrimethylsilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.