Läs mer
Methoxytrimethylsilane, 97+%
Produktkod. 11308988
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308988 10 g 10g
11388978 50 g 50g
11398978 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11308988 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042464.09
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Consulta la politica di reso
CAS: 1825-61-2 | C4H12OSi | 104.22 g/mol
Metoxitrimetylsilan spelar en viktig roll i syntesen av organiska föreningar och används som äckligt vatten. Det används vid framställning av alfa-litioalkoxisilaner genom behandling med tert-butyllitium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1825-61-2
Molekylformel C4H12OSi
Molekylvikt (g/mol) 104.22
MDL-nummer MFCD00008344,MFCD03458977
InChI-nyckel POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylmethoxysilane, silane, methoxytrimethyl, methyl trimethylsilyl ether, methoxy trimethyl silane, ch3 3sioch3, tmsome, methoxytrimethyl-silan, methoxy trimethylsilane, methoxytrimethyl silane, acmc-209ejn
PubChem CID 15771
IUPAC-namn metoxi(trimetyl)silan
LEDER CO[Si](C)(C)C
Specifica
Kokpunkt 57°C to 58°C
Kemiskt namn eller material Methoxytrimethylsilane
Fysisk form Vätska
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1993
Flampunkt −11°C (−12°F)
Löslighetsinformation Miscible with cyclopentane.
Formel vikt 104.22
Procent renhet ≥97%
Odör Mild
Brytningsindex 1.3678
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.756 g/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.