Läs mer
Methoxytrimethylsilane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methoxytrimethylsilane |
| CAS | 1825-61-2 |
| Molekylformel | C4 H12 O Si |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12OSi/c1-5-6(2,3)4/h1-4H3 |
| LEDER | CO[Si](C)(C)C |
| IUPAC-namn | methoxy(trimethyl)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.223 |
| Formel vikt | 104.066 |