Läs mer
Methoxytrimethylsilane, TRC
Produktkod. 30483191
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30483191 100 g
1 options
Produktkod. 30483191 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM332425100G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methoxytrimethylsilane
CAS 1825-61-2
Molekylformel C4 H12 O Si
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C4H12OSi/c1-5-6(2,3)4/h1-4H3
LEDER CO[Si](C)(C)C
IUPAC-namn methoxy(trimethyl)silane
Molekylvikt (g/mol) 104.223
Formel vikt 104.066