Läs mer
Methsuximide, Mikromol™
Beskrivning
Methsuximide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methsuximide |
| CAS | 77-41-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methsuximide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H13 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2,5-Pyrrolidinedione, 1,3-dimethyl-3-phenyl-, Succinimide, N,2-dimethyl-2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dimethyl-3-phenylsuccinimide, Celontin, Mesuximide, Mesuximidum, Methsuximid, Methsuximide, N,2-Dimethyl-2-phenylsuccinimide, PM 396, Petinutin, Racemic methsuximide, (+/-)-Mesuximide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO2/c1-12(9-6-4-3-5-7-9)8-10(14)13(2)11(12)15/h3-7H,8H2,1-2H3 |
| LEDER | CN1C(=O)CC(C)(C1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1,3-dimethyl-3-phenylpyrrolidine-2,5-dione |
| Visa mer |