Läs mer
Methyl 1,2,3,4-Tetra-O-isobutyryl-Beta-D-glucopyranuronate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 1,2,3,4-Tetra-O-isobutyryl-beta-D-glucopyranuronate |
| CAS | 150607-94-6 |
| Molekylformel | C23 H36 O11 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36O11/c1-10(2)18(24)30-14-15(31-19(25)11(3)4)17(32-20(26)12(5)6)23(34-21(27)13(7)8)33-16(14)22(28)29-9/h10-17,23H,1-9H3/t14-,15-,16-,17+,23-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C(C)C)[C@H](OC(=O)C(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)C)[C@@H]1OC(=O)C(C)C |
| IUPAC-namn | methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetrakis(2-methylpropanoyloxy)oxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 488.53 |
| Formel vikt | 488.2258 |