Läs mer
Metyl 1,2,4-triazole-3-karboxylat, TRC
Produktkod. 30480391
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30480391 5 g
1 options
Produktkod. 30480391 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3311555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 1,2,4-Triazole-3-carboxylate
CAS 4928-88-5
Molekylformel C4H5N3O2
Kvantitet 5 g
Synonym Methyl 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylate, s-Triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester, 3-Methoxycarbonyl-1,2,4-triazole, Methyl 4H-1,2,4-Triazole-3-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O2/c1-9-4(8)3-5-2-6-7-3/h2H,1H3,(H,5,6,7)
LEDER COC(=O)c1nc[nH]n1
IUPAC-namn metyl 1H-1,2,4-triazole-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 127.1
Formel vikt 127.0382