missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl [[1-[4-[[(4-Fluorobenzyl)amino]carbonyl]-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl]-1-methylethyl]amino](oxo)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl ((1-(4-(((4-Fluorobenzyl)amino)carbonyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl)-1-methylethyl)amino)(oxo)acetate |
| CAS | 518048-04-9 |
| Molekylformel | C19H21FN4O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Methyl [[1-[4-[[[(4-Fluorophenyl)methyl]amino]carbonyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-2-pyrimidinyl]-1-methylethyl]amino]oxo-acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21FN4O6/c1-19(2,23-15(27)17(29)30-4)18-22-12(13(25)16(28)24(18)3)14(26)21-9-10-5-7-11(20)8-6-10/h5-8,25H,9H2,1-4H3,(H,21,26)(H,23,27) |
| LEDER | COC(=O)C(=O)NC(C)(C)C1=NC(=C(O)C(=O)N1C)C(=O)NCc2ccc(F)cc2 |
| IUPAC-namn | methyl 2-[2-[4-[(4-fluorophenyl)methylcarbamoyl]-5-hydroxy-1-methyl-6-oxopyrimidin-2-yl]propan-2-ylamino]-2-oxoacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.39 |
| Formel vikt | 420.1445 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?