Läs mer
Methyl 1,4-Benzodioxan-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (2RS)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-12-10(11)9-6-13-7-4-2-3-5-8(7)14-9/h2-5,9H,6H2,1H3 |
| Formel vikt | 194.0579 |