missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Metyl 1,4-Dihydro-4-(2'-trifluormetyl) fenyl-pyridin-3-karboxylat-5-etyl Karboxamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 1,4-Dihydro-4-(2'-trifluoromethyl)phenyl-pyridine-3-carboxylate-5-ethyl Carboxamide |
| CAS | 887407-06-9 |
| Molekylformel | C19 H21 F3 N2 O3 |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21F3N2O3/c1-5-23-17(25)14-10(2)24-11(3)15(18(26)27-4)16(14)12-8-6-7-9-13(12)19(20,21)22/h6-9,16,24H,5H2,1-4H3,(H,23,25) |
| LEDER | CCNC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2C(F)(F)F)C(=O)OC)C |
| IUPAC-namn | Metyl 5-(etylkarbamoyl)-2,6-dimetyl-4-[2-(trifluormetyl)fenyl]-1,4-dihydropyridin-3-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.38 |
| Formel vikt | 382.1504 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?