Läs mer
Methyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
| CAS | 10250-61-0 |
| Molekylformel | C7H10N2O2 |
| MDL-nummer | MFCD06661312 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O=C(C1=NN(C)C(C)=C1)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.17 |
| Procent renhet | 98% |