Läs mer
Methyl 1-Acetyl-2-oxoindoline-6-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 1-acetyl-2-oxoindoline-6-carboxylate |
| CAS | 676326-36-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 H11 N O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Methyl 1-Acetyl-2-oxoindoline-6-carboxylate, 1H-Indole-6-carboxylic acid, 1-acetyl-2,3-dihydro-2-oxo-, methyl ester (9CI, ACI), Methyl 1-acetyl-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-6-carboxylate (ACI), Methyl 1-acetyl-2-oxoindoline-6-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO4/c1-7(14)13-10-5-9(12(16)17-2)4-3-8(10)6-11(13)15/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc2CC(=O)N(C(=O)C)c2c1 |
| IUPAC-namn | methyl 1-acetyl-2-oxo-3H-indole-6-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.22 |
| Visa mer |