Läs mer
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10814151 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10814151 500 mg 500mg
10804151 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10814151 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436625000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 72784-42-0
Molekylformel C5H9NO2·ClH
Molekylvikt (g/mol) 151.59
InChI-nyckel CHSDCWKLSHPKFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, methyl 1-aminocyclopropane-1-carboxylate hydrochloride, 1,1-accp ome, 1-amino-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester hcl, methyl 1-aminocyclopropane-1-carboxylate hcl, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, methyl ester, hydrochloride, ksc498c1l, methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hcl, methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
PubChem CID 12760695
IUPAC-namn methyl 1-aminocyclopropane-1-carboxylate;hydrochloride
LEDER COC(=O)C1(CC1)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Smältpunkt 176.4°C to 178.7°C
Färg White
Elementaranalys 38.37 to 40.33% C, 8.95 to 9.40%
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 151.59
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.