Läs mer
Methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidine-carboxylate hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10686442 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10686442 25 g Glass bottle 25g
10492591 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10686442 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 210560250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 3939-01-3
Molekylformel C14H17NO3·HCl
Molekylvikt (g/mol) 283.76
MDL-nummer MFCD00012799
InChI-nyckel BRADBAOVPACOQQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidine-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-carbomethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate, hcl, methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hcl, 1-benzyl-3-methoxycarbonyl-4-piperidone hcl, pubchem12956, acmc-1cll5
PubChem CID 107479
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidine-carboxylate hydrochloride
Namnnotering 97%
Smältpunkt 172°C
Färg Pink to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
Formel vikt 283.76
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder