Läs mer
Metyl 1-benzyl-4-oxopiperidin-3-karboxylat hydroklorid, 95 %
Produktkod. 11461510
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461510 25 g 25g
11471510 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11461510 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26930.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 3939-01-3 | C7H3F2N | 139,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3939-01-3
MDL-nummer MFCD00012799
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Smältpunkt ∽185 °C (dekomposition)
Molekylformel C14H18ClNO3
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk
Synonym methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidine-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-carbomethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hcl, 1-benzyl-3-methoxycarbonyl-4-piperidone hcl, pubchem12956, acmc-1cll5, ksc790s5l
InChI-nyckel BRADBAOVPACOQQ-UHFFFAOYNA-N
LEDER COC(=O)C1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2.Cl
IUPAC-namn metyl-l-bensyl-4-oxopiperidin-3-karboxylat;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 283.75
PubChem CID 107479
Formel vikt 283.75
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.