Läs mer
Methyl 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidine-carboxylate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10614872 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10614872 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10614872 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 179740050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidine-carboxylate
Namnnotering 98%
CAS 51535-00-3
Smältpunkt 62°C to 66°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C13H15NO3
MDL-nummer MFCD00003196
Kvantitet 5 g
Synonym methyl 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate, 1-benzyl-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 1-benzyl-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylate, methyl1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 5-oxo-1-phenylmethyl-, methyl ester, methyl 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidine-carboxylate, 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid methyl ester, methyl 5-oxo-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate, pubchem17184, methyl-1-benzyl-5-oxopyrrolidin-3-carboxylat
InChI-nyckel WTRWSSDZHQOPJI-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1CC(=O)N(C1)CC2=CC=CC=C2
IUPAC-namn methyl 1-benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 233.27
PubChem CID 98909
Formel vikt 233.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder