Läs mer
Methyl 1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DAG-5A |
| CAS | 461432-24-6 |
| Molekylformel | C22 H27 Cl O7 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27ClO7/c1-3-29-16-7-4-13(5-8-16)10-14-11-15(6-9-17(14)23)22(28-2)21(27)20(26)19(25)18(12-24)30-22/h4-9,11,18-21,24-27H,3,10,12H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21-,22?/m1/s1 |
| LEDER | CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)C3(OC)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1 |
| IUPAC-namn | (3R,4S,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)-2-methoxyoxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 438.899 |
| Formel vikt | 438.145 |