Läs mer
Metyl 1-cyklohexen-1-karboxylat, 97 %
Produktkod. 11457246
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457246 5 g 5g
11467246 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25568.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 18448-47-0 | C8H12O2 | 140,182 g/mol
Metyl-1-cyklohexen-1-karboxylat används i den diastereoselektiva syntesen av cis-1,2-dialkenylcyklopropanoler och metyl-7,7-dimetyl-9-oxo-1,3,4,4a,6,7,8,9,9b-dekahydrodibenso[b,d]furan-4a-4a.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl-1-cyklohexen-1-karboxylat används i den diastereoselektiva syntesen av cis-1,2-dialkenylcyklopropanoler och metyl-7,7-dimetyl-9-oxo-1,3,4,4a,6,7,8,9,9b-dekahydrodibenso[b,d]karboxylat-4.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18448-47-0
Molekylformel C8H12O2
Molekylvikt (g/mol) 140.182
MDL-nummer MFCD00001544
InChI-nyckel KXPWRCPEMHIZGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate, methyl cyclohex-1-enecarboxylate, methyl 1-cyclohexenecarboxylate, methyl cyclohex-1-ene-1-carboxylate, 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, cyclohexenecarboxylic acid, methyl ester, cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl1-cyclohexene-1-carboxylate, pubchem11031, 1-carbomethoxy cyclohexene
PubChem CID 87647
IUPAC-namn metylcyklohexen-1-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate
Densitet 1.03
Kokpunkt 190 °C till 192 °C
Flampunkt 73 °C (165 °F)
Brytningsindex 1.477
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 140.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.