Läs mer
Metyl-1-cyklopenten-1-karboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10214954 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10214954 1 g Glasflaska 1g
10224954 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10214954 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397590010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25662-28-6 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25662-28-6
Molekylformel C7H10O2
Molekylvikt (g/mol) 126.16
MDL-nummer MFCD00239506
InChI-nyckel VTYCAXIAUKEGBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate, methyl cyclopent-1-enecarboxylate, methyl cyclopent-1-ene-1-carboxylate, cyclopentene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl 1-cyclopentenecarboxylate, 1-cyclopentenecarboxylic acid methyl ester, 1-cyclopentene-1-carboxylic acid, methyl ester, methyl1-cyclopentene-1-carboxylate, 1-cyclopentene-1-carboxylic acid methyl ester, pubchem2487
PubChem CID 549129
IUPAC-namn metylcyklopenten-1-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
Färg Vitt till gult
Densitet 1.0310g/mL, 1.031
Kokpunkt 76°C to 78°C (9.0 mmHg)
Flampunkt 62°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C5H7COOCH3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 126.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.