Läs mer
Metyl 1-hydroxy-1-cyklopropankarboxylat, 90 %
Produktkod. 10071831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10071831 1 g Glasflaska 1g
10671642 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10071831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 302110010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 33689-29-1 | C5H8O3 | 116,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33689-29-1
Molekylformel C5H8O3
Molekylvikt (g/mol) 116.12
MDL-nummer MFCD02093884
InChI-nyckel KPJWVJURYXOHOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate, methyl 1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate, methyl 1-hydroxy-1-cyclopropanecarboxylate, 1-hydroxycyclopropanecarboxylic acid methyl ester, 1-hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate, hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, 1-hydroxy-cyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy-, methyl ester
PubChem CID 2733178
IUPAC-namn metyl-1-hydroxicyklopropan-1-karboxylat
LEDER COC(=O)C1(O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate
Färg Gult
Kokpunkt 70°C (13.0 mmHg)
Flampunkt 17°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4470 to 1.452
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vikt 116
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.