Läs mer
Metyl-1-metyl-lH-imidazol-4-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10350993
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10350993 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10681845 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10350993 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC03622DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 17289-19-9
Molekylformel C6H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.142
MDL-nummer MFCD02179561
InChI-nyckel KZPZTVKOJSKVBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylate, 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-, methyl ester, pubchem9002, acmc-209e5g, methyl1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylate, ksc534i0d, methyl 1-methylimidazol-4-carboxylate, methyl 1-methyl-1h-imidazole-carboxylate, 4-methoxycarbonyl-1-methyl-1h-imidazole
PubChem CID 2773510
IUPAC-namn metyl-1-metylimidazol-4-karboxylat
LEDER CN1C=C(N=C1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 140.14
Procent renhet 97%