Läs mer
Metyl-1-metyl-lH-imidazol-4-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10681845
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10681845 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10350993 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10681845 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC03622EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 17289-19-9
Molekylformel C6H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.142
MDL-nummer MFCD02179561
InChI-nyckel KZPZTVKOJSKVBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylate, 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-, methyl ester, pubchem9002, acmc-209e5g, methyl1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylate, ksc534i0d, methyl 1-methylimidazol-4-carboxylate, methyl 1-methyl-1h-imidazole-carboxylate, 4-methoxycarbonyl-1-methyl-1h-imidazole
PubChem CID 2773510
IUPAC-namn metyl-1-metylimidazol-4-karboxylat
LEDER CN1C=C(N=C1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 140.14
Procent renhet 97%