Läs mer
Metyl-1-metylcyklopropylketon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10103580 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10103580 5 g Glasflaska 5g
10307030 25 g Glasflaska 25g
11904841 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10103580 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147630050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1567-75-5 | C6H10O | 98.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1567-75-5
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.14
InChI-nyckel OQBCJXUAQQMTRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-methylcyclopropyl ketone, 1-1-methylcyclopropyl ethan-1-one, 1-1-methylcyclopropyl ethanone, 1-acetyl-1-methylcyclopropane, ethanone, 1-1-methylcyclopropyl, 1-methylcyclopropyl methyl ketone, methyl 1-methyl cyclopropyl ketone, 1-1-methyl-cyclopropyl-ethanone, methyl1-methylcyclopropylketone
PubChem CID 74067
IUPAC-namn 1-(1-metylcyklopropyl)etanon
LEDER CC(=O)C1(CC1)C
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl 1-methylcyclopropyl ketone
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8950g/mL, 0.895
Kokpunkt 125.0°C to 128.0°C
Flampunkt 24°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C3H4COCH3
Brytningsindex 1.4330 to 1.4350
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 98.14
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 1-methylcyclopropyl ketone
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.