Läs mer
Metyl-1-metylpyrrol-2-karboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11474424
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474424 25 g 25g
11464424 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474424 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13095.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37619-24-2 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
Metyl-1-metylpyrrol-2-karboxylat används som kemiska och organiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl-1-metylpyrrol-2-karboxylat används som kemiska och organiska
mellanprodukter.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37619-24-2
Molekylformel C7H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 139.154
MDL-nummer MFCD00052747
InChI-nyckel APHVGKYWHWFAQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, methyl1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 1-methyl-2-pyrrolecarboxylate, 1-methylpyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem12438, acmc-209iue, methylmethylpyrrolecarboxylate, 2-methoxycarbonyl-1-methylpyrrole, methyl 1-methyl-pyrrole-2-carboxylate
PubChem CID 142178
IUPAC-namn metyl-1-metylpyrrol-2-karboxylat
LEDER CN1C=CC=C1C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxylate
Kokpunkt 96°C to 98°C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.522
Kvantitet 25 g
Beilstein 116477
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 139.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.