missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 1-Naphthaleneacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Naphthyl acetic acid methyl ester |
| CAS | 2876-78-0 |
| Molekylformel | C13 H12 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1-Naphthyl acetic acid-methyl ester, 1-Naphthaleneacetic acid, methyl ester (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), Hormonit, Kartofin, M 1, M 1 (growth regulator), Methyl 1-naphthaleneacetate, Methyl 1-naphthalenylacetate, Methyl 1-naphthylacetate, Methyl α-naphthaleneacetate, Methyl α-naphthylacetate, NSC 122030, α-Naphthaleneacetic acid methyl ester, α-Naphthylacetic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O2/c1-15-13(14)9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8H,9H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)Cc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | methyl 2-naphthalen-1-ylacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.23 |
| Formel vikt | 200.0837 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?