Läs mer
Metyl-1-naftalenmetylamin-d3, TRC
Produktkod. 30482533
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30482533 10 mg
1 options
Produktkod. 30482533 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32056210MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-1-naphthalenemethylamine-d3
CAS 1033720-13-6
Molekylformel C12H10D3N
Kvantitet 10 mg
Synonym N-Methyl-1-naphthalenemethanamine, [(Naphthalen-1-yl)methyl]methylamine, N-Methyl-N-[(naphthalen-1-yl)methyl]amine, N-Methyl-N-[(1-naphthyl)methyl]amine, 1-Methylaminomethylnaphthalene, NSC 129392
InChI formel InChI=1S/C12H13N/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8,13H,9H2,1H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])NCc1cccc2ccccc12
IUPAC-namn 1,1,1-trideuterio-N-(nafthal-1-ylmetyl)metanamin
Molekylvikt (g/mol) 174.26
Formel vikt 174.1236