Läs mer
Metyl-1-naftalenmetylamin-D3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl-1-naphthalenemethylamine-d3 |
| CAS | 1033720-13-6 |
| Molekylformel | C12H10D3N |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-Methyl-1-naphthalenemethanamine, [(Naphthalen-1-yl)methyl]methylamine, N-Methyl-N-[(naphthalen-1-yl)methyl]amine, N-Methyl-N-[(1-naphthyl)methyl]amine, 1-Methylaminomethylnaphthalene, NSC 129392 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8,13H,9H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NCc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1,1,1-trideuterio-N-(nafthal-1-ylmetyl)metanamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.26 |
| Formel vikt | 174.1236 |