missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl-1-naphthalenemethylamine, TRC

Produktkod. 30136973
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136973 5 g
30134012 1 g
30010712 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136973 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3231405G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 14489-75-9
Molekylformel C12 H13 N
Molekylvikt (g/mol) 171.24
IUPAC-namn N-methyl-1-naphthalen-1-ylmethanamine
LEDER CNCc1cccc2ccccc12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl-1-naphthalenemethylamine
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H13N/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8,13H,9H2,1H3
Formel vikt 171.1048
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.