Läs mer
Methyl 1-(Phenylsulfonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate, TRC
Produktkod. 30466763
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30466763 10 mg
30466765 50 mg
30475500 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30466763 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM35456010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1083181-12-7
Molekylformel C15H12N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 316.33
IUPAC-namn methyl 1-(benzenesulfonyl)pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate
LEDER COC(=O)c1cnc2c(ccn2S(=O)(=O)c3ccccc3)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 1-(Phenylsulfonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O4S/c1-21-15(18)12-9-11-7-8-17(14(11)16-10-12)22(19,20)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
Formel vikt 316.0518