Läs mer
Methyl 1-Thiolincosaminide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 1-Thiolincosaminide |
| CAS | 14810-93-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9H19NO5S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Methyl 6-Amino-6,8-dideoxy-1-thio-D-erythro-α-D-galacto-octopyranoside, Methyl α-Thiolincosaminide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO5S/c1-3(11)4(10)8-6(13)5(12)7(14)9(15-8)16-2/h3-9,11-14H,10H2,1-2H3/t3-,4-,5+,6-,7-,8-,9-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H]([C@H]([C@@H]1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O1)SC)O)O)O)N)O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R,6R)-2-[(1R,2R)-1-amino-2-hydroxypropyl]-6-methylsulfanyloxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.32 |
| Visa mer |