Läs mer
Methyl 10-Undecenoate(10-Undecenoic Acid Methyl Ester), TRC
Produktkod. 30450034
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30450034 10 g
1 options
Produktkod. 30450034 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU78883010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Undecenoic acid-methyl ester
CAS 111-81-9
Molekylformel C12 H22 O2
Kvantitet 10 g
Synonym 10-Undecenoic acid-methyl ester, 10-Undecenoic acid','methyl ester (7CI','8CI','9CI','ACI), 10-Hendecenoic acid methyl ester, Maskod MNS 01-10, Methyl 10-undecenoate, Methyl 10-undecylenate, Methyl undec-10-enoate, Methyl undec-10-enylate, Methyl undecenoate, NSC 1273, Undecylenic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C12H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3H,1,4-11H2,2H3
LEDER COC(=O)CCCCCCCCC=C
IUPAC-namn methyl undec-10-enoate
Molekylvikt (g/mol) 198.3
Formel vikt 198.162