missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 10-Undecenoate(10-Undecenoic Acid Methyl Ester), TRC

Produktkod. 30450417
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30450417 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30450417 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU78883025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 10-Undecenoic acid-methyl ester
CAS 111-81-9
Molekylformel C12 H22 O2
Kvantitet 25 g
Synonym 10-Undecenoic acid-methyl ester, 10-Undecenoic acid','methyl ester (7CI','8CI','9CI','ACI), 10-Hendecenoic acid methyl ester, Maskod MNS 01-10, Methyl 10-undecenoate, Methyl 10-undecylenate, Methyl undec-10-enoate, Methyl undec-10-enylate, Methyl undecenoate, NSC 1273, Undecylenic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C12H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3H,1,4-11H2,2H3
LEDER COC(=O)CCCCCCCCC=C
IUPAC-namn methyl undec-10-enoate
Molekylvikt (g/mol) 198.3
Formel vikt 198.162
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.