Läs mer
Methyl 11-Bromoundecanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 11-Bromoundecanoate |
| CAS | 6287-90-7 |
| Molekylformel | C12H23O2Br |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 11-bromo-Undecanoic acid methyl ester, 11-bromo-Hendecanoic acid methyl ester, 11-Bromoundecanoic acid methyl ester, NSC 12015 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23BrO2/c1-15-12(14)10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13/h2-11H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | methyl 11-bromoundecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.21 |
| Formel vikt | 278.0881 |