Läs mer
Methyl 12-Hydroxystearate, Mikromol™
Produktkod. 17939244
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17939244 100 mg
1 options
Produktkod. 17939244 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3599.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 12-Hydroxystearate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 12-hydroxystearate
CAS 141-23-1
Analyt- eller komponentnamn Methyl 12-hydroxystearate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H38 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 12-Hydroxyoctadecanoic acid methyl ester, Methyl 12-hydroxyoctadecanoate, Methyl 12-hydroxystearate
InChI formel InChI=1S/C19H38O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3
LEDER CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OC
IUPAC-namn methyl 12-hydroxyoctadecanoate
Molekylvikt (g/mol) 314.5
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 314.2821 g/mol