missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 12-Hydroxystearate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 12-hydroxystearate |
| CAS | 141-23-1 |
| Molekylformel | C19 H38 O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 12-Hydroxyoctadecanoic acid methyl ester, Methyl 12-hydroxyoctadecanoate, Methyl 12-hydroxystearate, 12-Hydroxyoctadecanoic acid, methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H38O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 12-hydroxyoctadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.5 |
| Formel vikt | 314.2821 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?