Läs mer
Methyl 12-Ketostearate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 12-Ketostearate |
| CAS | 2380-27-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C19 H36 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h3-17H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 12-oxooctadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.49 |
| Formel vikt | 312.2664 |
| Visa mer |