missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 18-Methyleicosanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 18-Methyleicosanoate |
| CAS | 65301-92-0 |
| Molekylformel | C22H44O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 18-Methyleicosanoic Acid','Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H44O2/c1-4-21(2)19-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22(23)24-3/h21H,4-20H2,1-3H3 |
| LEDER | O=C(OC)CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)CC |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.58 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?