Läs mer
Metyl 1H-indazol-6-karboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15485717
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485717 1 g 1g
15495717 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32933.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Användning Metyl 1H-indazol-6-karboxylat används i organisk
syntes.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 170487-40-8
Molekylformel C9H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 176.175
MDL-nummer MFCD07371612
InChI-nyckel TUSICEWIXLMXEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indazole-6-carboxylic acid methyl ester, methyl indazole-6-carboxylate, indazole-6-carboxylic acid methyl ester, 6-1h indazole carboxylic acid methyl ester, 1h-indazole-6-carboxylic acid, methyl ester, pubchem18064, methyl indazole-6carboxylate, ksc494o4p, methyl-1h-indazole-6-carboxylate, 2h-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 286535
IUPAC-namn metyl-lH-indazol-6-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=NN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 1H-indazole-6-carboxylate
Smältpunkt 142 °C till 144 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 176.17
Procent renhet 95%