Läs mer
Methyl 1H-pyrazole-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15467077
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15467077 1 g 1g
15477077 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15467077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34148.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Metyl-1H-pyrazol-3-karboxylat används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl 1H-pyrazol-3-karboxylat används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15366-34-4
Molekylformel C5H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 126.115
MDL-nummer MFCD00649381
InChI-nyckel ORUCTBNNYKZMSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl pyrazole-3-carboxylate, 2h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 3-methoxycarbonylpyrazole, pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, methyl ester, pubchem14332, 5-methoxycarbonylpyrazole
PubChem CID 565662
IUPAC-namn metyl-lH-pyrazol-5-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC=NN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
Smältpunkt 141°C to 143°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 126.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.